Läs mer
Proteintech IHCeasy PTPRN färdig-för-användning IHC-kit
Produktkod. 18038075 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
50 tester
Produktkod. Kvantitet
18038075 50 tester
1 options
Produktkod. 18038075 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KHC176550TS
 Begränsad artikel
I lager
KHC1765 är ett färdigt IHC-kit för färgning av PTPRN.
KHC1765 är ett färdigt IHC-kit för färgning av PTPRN. Kitet innehåller alla reagen, från antigenutvinning till montering av lock slip, som kräver lite eller ingen utspädning eller hantering innan användning. Applicera helt enkelt reagenserna på ditt provglas enligt protokollet så är du ett steg ifrån att få högkvalitativa IHC-data.
Specifikationer
Kvantitet 50 tester
Form Vätska