Läs mer
Fisherbrand™ Typ III Soda Lime Glasprovflaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 25 mm |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glass (Type 3) |
| Volym (metrisk) | 35 ml |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Förslutningstyp | Push-in Cap |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |