Läs mer
Fisherbrand™ Typ III Soda Lime Glasprovflaska
Produktkod. 14841582 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
14841582 3 ml Paket med 250
14851582 16 ml Paket med 100
14881582 25 ml Paket med 100
14821582 8 ml Paket med 100
14801582 2 ml Paket med 250
14801592 35 ml Paket med 100
14811582 4 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 14841582
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pålitliga flaskor för liten provtagning, analys eller förvaring. Fisherbrand™ Typ III Soda Lime Glass Provampuller är idealiska för en rad diagnostiska, farmaceutiska och hälsovårdstillämpningar.
  • Genomskinlig flaska av glas med soda-lime-typ III
  • Med instickslock
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Färg Klart
Material Soda Lime Glas (Typ 3)
Volym (metrisk) 3 ml
Antal per förpackning 250
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Push-in mössa
Kvantitet 250 Pk.
Höjd (metrisk) 50 mm