Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 25 mm |
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas (Typ 3) |
| Volym (metrisk) | 25 ml |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Push-in mössa |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |