Läs mer
Fisherbrand™ Typ III Soda Lime Glasprovflaska
Produktkod. p-8000422 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Produktkod. 14851582
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pålitliga flaskor för liten provtagning, analys eller förvaring. Fisherbrand™ Typ III Soda Lime Glass Provampuller är idealiska för en rad diagnostiska, farmaceutiska och hälsovårdstillämpningar.
  • Genomskinlig flaska av glas med soda-lime-typ III
  • Med instickslock
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 25 mm
Färg Klart
Material Soda Lime Glas (Typ 3)
Volym (metrisk) 16 ml
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Push-in mössa
Höjd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 100 Pk.