missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IITZ-01, MedChemExpress

Produktkod. 16475546
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475546 100 mg -
16454728 10 mg -
16417447 5 mg 5mg
16413226 25 mg -
16411017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16475546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112897

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress IITZ-01 is a potent lysosomotropic autophagy inhibitor with single-agent antitumor activity, with an IC50 of 2.62 μM for PI3Kγ.

IITZ-01 is a potent lysosomotropic autophagy inhibitor with single-agent antitumor activity, with an IC50 of 2.62 μM for PI3Kγ.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material IITZ-01
CAS 1807988-47-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H23FN8O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (310.87 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC=C(NC2=NC(N3CCOCC3)=NC(NC4=CC=C(C5=NC6=CC=CC=C6N5)C=C4)=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 482.51
Formel vikt 482.51
Procent renhet 99.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.