Läs mer
IKA™ Magnetisk omrörare för värmeplatta, 50 °C till 500 °C, Keramisk
Produktkod. 10625435 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta Förpackningsstorlek
10625435 Keramisk Varje
1 options
Produktkod. 10625435 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003581200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9212.32 SEK
    8579.63 SEK / Paket med 1
    Save 632.69 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Omrörningsområde: 100 till 1500 r/min, form: fyrkantig, storlek: 180 x 180 mm
Magnetisk omrörare med keramisk värmeplatta ger utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Kraftfull motor för omrörningsmängder på 5, 10 eller 15 l (H2O)
  • Fast säkerhetskrets på 550°C
  • Hot Top-indikator varnar för att förhindra brännskador
  • Exakt temperaturinställning via digital display (LED)
  • Digital visning av felkod
  • Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 100/120/230 V
Säkerhetsfunktioner Fast säkerhetskrets på 550 °C
Omrörningsfunktioner Magnetisk omrörare med värme och keramisk värmeplatta som ger utmärkt kemikaliebeständighet
Elektriska krav 230 / 120 / 100 V, 50/60Hz
Modell C-MAG HS 7
Enda funktioner Anslutning för extern givare: ETS-D5
Längd (engelska) 13 tum
Storlek 180 x 180 mm
Höjd (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) 50 °C till 500 °C
Temperatur (engelska) 122 °F till 932 °F
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Höjd (engelska) 4,1 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 220 mm
Längd (metrisk) 330 mm
Bredd (engelska) 8,7 tum
Wattal 1020 W
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 10 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Visa LED