Läs mer
ETS-D5 Elektronisk kontakttermometer
Produktkod. 10555243 Handla allt IKA Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +450 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
10555243 -50 °C till +450 °C Varje
1 options
Produktkod. 10555243 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0003378000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer perfekt temperaturkontroll utan att överskrida den inställda temperaturen, även vid snabb uppvärmning. IKA™ ETS-D5 elektronisk kontakttermometer innehåller tre patenterade driftlägen för att garantera optimal anpassning till ditt arbetssätt.
För användning med alla magnetomrörare med kontakttermometerbussning enligt DIN 12878, klass 2 (dvs. IKA , Heidolph och Corning med adapter AD-C1). Säkerställer perfekt temperaturkontroll utan att överskrida den inställda temperaturen, även vid snabb uppvärmning.
Funktioner
  • Optimerad PID-kontroll
  • Återställ funktion
  • Sensor i rostfritt stål, H-62
Tre driftlägen
  • S: Lämplig för arbete med varierande parametrar (från -50° till 450 °C); säkerhetstemperatur justerbar
  • B: Lämplig för seriedrift under enhetliga förhållanden
  • C: Lämplig för oövervakad drift
Specifikationer
  • Temperaturområde: -50° till +450 °C
  • Upplösning: 0,01K
  • Mätnoggrannhet: ±0,2K + tolerans PT1000 (DIN IEC 751 Klass A)
  • Värmekontrollnoggrannhet:± 0,1K
  • Styrnoggrannhet med sensor:± 0,5K
  • Nedsänkningsdjup: 200 mm
  • Wx Dx H: 82x 22x 83mm (utan sensor)
  • Vikt: 0,2 kg
  • Tillåten PÅ-tid: 100 %
  • Tillåten omgivningstemperatur: 0° till 60 °C
  • Tillåten relativ fuktighet: 80 %
  • Skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 54
  • Spänning: 8-16V
Alla värden tas från minnet. Detta säkerställer ett perfekt skydd mot oavsiktlig felaktig justering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529, IP 54
Djup (metriskt) 22 mm
Mått (L x B x H) 22 x 82 x 83 mm
Höjd (metrisk) 83 mm
Upplösning 0,1K (temperatur)
Vikt (metrisk) 0.2 kg
Produkttyp Kontakta termometer
Max. Temperatur (metrisk) 450 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +450 °C
För användning med (utrustning) Magnetiska omrörare
Noggrannhet ±2+ tolerans PT10000 (temperatur) ±0,5 K (värmekontroll med medium)
Nedsänkningslängd 200 mm
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 82 mm