Läs mer
Bandklämma i rostfritt stål för IKA Eurostar Power Control-Visc P4 och P7 Omrörare
Handla allt IKA ProdukterBeskrivning
- Inkluderar tvärkrage för Boss Head 14-259-123 och fästvinkelstång
- För användning med stativ 14-259-86 och 14-259-039
- Lämplig för fartyg från 1 3/8 till 11 tum. (40 till 330 mm) dia.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Boss Head Clamp R 270 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | RH 5 Remsklämma |