Läs mer
IKA™ MTS 2/4 Digital Microtiter Tallrikshaker
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10087731 Handla allt IKA Produkter
Change view
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10087731 3 mm Varje
1 options
Produktkod. 10087731 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0003208000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25162.49 SEK
    23435.41 SEK / Paket med 1
    Save 1727.08 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skakar två eller fyra mikrotiterplattor. IKA™ MTS 2/4 Digital Microtiter Plate Shaker ger orbital rörelse och inkluderar en digital timer med larm om att tiden har gått ut.
Speciell shaker för att skaka två eller fyra mikrotiterplattor.
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Digital timer
  • Larm för att indikera att inställd tid har löpt ut
  • Inkluderar fäste (utan mikrotiterplatta)
  • Skakrörelse: orbital
  • Orbital diameter: 3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetsintervall 0 till 1100 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Wattal 45 W
Produkttyp Digital Microtiter Shaker
Certifikat och efterlevnad IP 21, DIN EN 60529
Temperaturkontroll Digital
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 320 mm
Mått (L x B x H) 320 x 185 x 105 mm
Höjd (metrisk) 105 mm
Längd (metrisk) 320 mm
Bredd (metrisk) 185 mm
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Modell MTS 2/4
Visa 7 segment LED
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Motortyp Orbital
Timerintervall 1 till 99 min.