Läs mer
IKA™ RET Basic magnetisk omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10082823 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
RET grundläggande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell unitSize
10082823 RET grundläggande Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10082823 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003622000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18435.35 SEK
    17170.39 SEK / Paket med 1
    Save 1264.96 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Ställ in exakt temperatur och hastighet via digital display, även när den är avstängd. IKA™ RET Basic Magnetic Stirrer har ett brett hastighetsintervall från 0/50 till 1700 r/min och integrerad temperaturkontroll. Hot Top-indikator varnar för att förhindra brännskador
  • Brett varvtalsområde från 0/50 - 1700 r/min
  • Integrerad temperaturkontroll
  • Inkl. PT 1000 temperatursensor (PT 1000.60)
  • Exakt temperatur- och hastighetsinställning via digital display, även när den är avstängd
  • Inställd säkerhetstemperaturgräns visas digitalt
  • Hot Top-indikator varnar för heta ytor för att förhindra brännskador!
  • Digital visning av felkod
  • Med justerbar säkerhetskrets för värmeplattans temperatur (50 - 380°C)
  • Säker magnetisk omrörare med värme, lämplig för oövervakad drift
  • Bussning enligt DIN 12878 för anslutning av kontakttermometer, t.ex ETS-D5, möjliggör exakt temperaturkontroll
  • Hög säkerhetsnivå tack vare förbättrad värmeregleringsteknik
  • Sluten montering (IP 42) garanterar lång livslängd
  • Mycket brett temperaturområde (RT - 340°C)
  • Extremt snabba uppvärmningstider Elektronisk hastighetsreglering
  • Hög magnetisk vidhäftning
  • Inkl. skyddskåpa H 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 1700 r/min
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Spänning 220-230/115/100 V
Wattal 630 w
Höjd (metrisk) 95 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Toppplattans diameter (metrisk) 135 mm
Elektriska krav 230V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar Pt1000 temperaturgivare och skyddskåpa
Modell RET grundläggande
Temperaturområde (metriskt) RT till 340 °C
Typ Säker magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 2.5 kg