Läs mer
IKA™ ULTRA-TURRAX™ Tube Drive
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10094062 Handla allt IKA Produkter
Hastighet:
300 till 6000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10094062
Brand: IKA™ 0003646000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispergera, rör om, homogenisera och mal med en enda drivenhet. IKA™ ULTRA-TURRAXX™ Tube Drive ger skydd och säkerhet för infektiösa provmaterial, giftiga ämnen, ämnen med hög lukt under definierade förhållanden (tid, energi, volym).
Unikt och universellt system för dispergering, omrörning, homogenisering och malning med förseglingsbara engångsprovrör. Skydd och säkerhet för: Infektiösa provmaterial, giftiga ämnen, ämnen med hög lukt under definierade förhållanden (tid, energi, volym).
  • Dispergera, rör om, homogenisera och mal med en enda drivenhet
  • Ingen möjlighet till korskontaminering
  • Förseglingsbara engångsprovrör
  • Ingen rengöring krävs
  • Hög nivå av användarsäkerhet
  • Lämplig för individuell användning och serieanvändning
  • Gamma-steriliserade rör
  • Rör med genomborrbara membranskydd
  • Rörvolymer från 2 till 15 ml och 15 till 50 ml
  • Reproducerbara tester
  • Patenterade applikationsområden: Humanmedicin, patologi, veterinärmedicin, djurhygieninstitut, Livsmedelstestlaboratorier, Toxikologi, Medicinsk forskning, Farmaceutisk forskning, Biologisk forskning, Tumörbiologi, Kemi, Kosmetika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tube Drive
Hastighet 300 till 6000 rpm
Spänning 100 till 240 V
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W
Hertz 50/60 Hz
Wattal 20 W
Djup (metriskt) 160 mm
Höjd (metrisk) 390 mm
För användning med (applikation) Dispergering, omrörning, homogenisering och malning
Modell ULTRA-TURRAX™
Förpackningsmängd 1 st
Viskositet 5 000 mPas