Learn More
IKA™ R 271 Boss Head Clamp
Shop All IKA Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
16 mm
Typ:
Boss Head Clamp
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Spännvidd, stativ: 34mm
- Spännvidd, förlängningsarm: 16mm
- Tillverkad av gjuten aluminium
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) | 0,6 tum |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| För användning med (utrustning) | För montrarna R 2722 och R 2723 samt förlängningar |
| Typ | Boss Head Clamp |