Läs mer
R 270 Boss Head Clamp
Handla allt IKA Produkter
Material:
Gjuten aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spännområde, stativ: 25 till 36 mm
- Spännområde, förlängningsarm: 5 till 21 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Boss Head Clamp |
| Material | Gjuten aluminium |
| Förpackningsmängd | 1 st |