Beskrivning
- Korshylsa i gjuten aluminium
- För att fästa hållarstång (kat. nr. 14-259-87) på stödstång (14-259-79)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För att fästa hållarstången H 38 på stödstången H 16 V |
| Typ | Boss Head Clamp |
| Material | Aluminium |