Läs mer
IKA Works MF10 Micro Mill Sieves
Handla allt IKA Produkter
Porstorlek:
1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Porstorlek | 1 mm |
| Typ | Sikt |
| Material | Rostfritt stål |
| amerikansk standard | Nr 18 |
| Skärmstorlek | 18 Mesh |
| Mesh material | Rostfritt stål |
| Silnummer | 18 |