Läs mer
IKA™ R 1001 Paddelomrörare
Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk) axel:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Omrörarens diameter 34 mm
- Skaftdiameter 4 mm
- Skaftlängd 160mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) fläkt | 34 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 4 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 160 mm |
| Typ | Paddelomrörare |