Läs mer
IKA™ Fungerar omrörningstillbehör, flexibel koppling
Produktkod. 10035181 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Typ:
FK 1 flexibel koppling
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Typ Förpackningsstorlek
10035181 1 vardera FK 1 flexibel koppling Varje
1 options
Produktkod. 10035181 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0002336000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4210.00 SEK
    3890.93 SEK / Paket med 1
    Save 319.07 SEK
    7% Av
I lager
För omrörningsuppgifter med omrörningsstavar av glas
  • Kompenserar för eventuella strukturella avvikelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Typ FK 1 flexibel koppling