Läs mer
IKA™ IKAFLON 118 Flyt
Produktkod. 17513626 Handla allt IKA Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
118 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17513626 118 mm
1 options
Produktkod. 17513626 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020100638
Beräknad leverans: 25-11-2026
Speciellt när du använder slipmedel och mjukt behållarematerial, IKAFLON 118 float säkerställer säker och effektiv blandning och uppnår jämförelsevis höga hastigheter även vid stora volymer.
  • Kraftfull omrörningsdrivning för slitagefri blandning i stora kärl.
  • Magnetstaven, som är monterad ovanifrån i omrörarsystemet, flyter beröringsfritt över behållarens botten och undviker effektivt friktion och därmed slitage på behållarens botten såväl som på magnetstaven.
  • Speciellt när du använder slipmedel och mjukt behållarematerial, IKAFLON 118 float säkerställer säker och effektiv blandning och uppnår jämförelsevis höga hastigheter även vid stora volymer.
  • Material: PPS (FDA-kompatibel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 66 mm
Vikt (metrisk) 0.27 kg
Diameter (metrisk) 118 mm
Material PPS
Form Sfär
Typ Magnetisk omrörarstav