Läs mer
IKA™ IKAFLON 140 Slide
Produktkod. 17543666 Handla allt IKA Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17543666 35 mm
1 options
Produktkod. 17543666 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020110382
I lager
IKAFLON 140 Slide magnetisk omrörarstav har bättre koncentricitet med ojämn kärlbotten.
  • Magnetisk omrörarstav av PTFE, med centric PEEK ring för reducering av friktion och bättre koncentricitet med ojämn kärlbotten.
  • För stora kärl, turbulent blandning vid låga hastigheter.
  • Längd: 140 mm, diameter: 27 mm, diameter med ring: 35 mm.
  • Allt material är FDA-kompatibelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Turbulent blandning vid låga hastigheter
Temperaturområde (metriskt) 120 °C
Vikt (metrisk) 0.22 kg
Diameter (metrisk) 35 mm
Material PEEK och PTFE
Form Sfär
Typ Omrörningsbar