Beskrivning
- Magnetisk omrörarstav av PTFE, med centric PEEK ring för reducering av friktion och bättre koncentricitet på ojämna kärlbottnar.
- Längd: 90 mm, diameter: 22 mm, diameter med ring: 28 mm.
- Allt material är FDA-kompatibelt.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Centric PEEK Ringa |
| Bredd (metrisk) | 0.15 kg |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Material | PTFE |
| Form | Sfär |
| Typ | Omrörarstav |