Läs mer
IKarisoside A, MedChemExpress
Produktkod. 16411568
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16411568 5 mg
1 options
Produktkod. 16411568 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0875
MedChemExpress IKarisoside A (Icarisoside-A) is a natural flavonol glycoside and has anti-inflammatory properties.
IKarisoside A (Icarisoside-A) is a natural flavonol glycoside and has anti-inflammatory properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IKarisoside A
CAS 55395-07-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H28O10
Kvantitet 5 mg
Synonym Icarisoside-A Baohuoside II
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (199.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]4O)C2=O)=C1C/C=C(C)\C
Molekylvikt (g/mol) 500.49
Formel vikt 500.49
Procent renhet 98.33%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation