missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IkB-alpha, p Ser36 Antibody (SR1657), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21594-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IkB-alpha Monoclonal antibody specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Specifikationer
| IkB-alpha | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| SR1657 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50 | |
| alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor | |
| A synthesized peptide derived from human phospho-IkB-alpha [Ser36] (Uniprot #: P25963) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Cell Biology, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Diabetes Research, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 4792 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering