Läs mer
Thermo Scientific Chemicals IKK-2-hämmare V
Produktkod. 15436749
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436749 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15436749 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65132.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
CAS: 978-62-1 | C15H8ClF6NO2, C15H8ClF6NR2 | 383,67 g/mol
En selektiv IKK-2-hämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En selektiv IKK-2-hämmare
CAS 978-62-1
Molekylformel C15H8ClF6NO2
Formel vikt 383,67 g/mol
Synonym N-(3,5-bis-trifluormetylfenyl)-5-klor-2-hydroxibensamid; IMD-0354
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.