Läs mer
IKK alpha Antibody (14A231), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-27409PE
Produktkod. 18134295
  • 6570.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IKK alpha Monoclonal specifically detects IKK alpha in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IKK alpha
Monoclonal
PE
O15111
CHUK
This antibody was raised against a His-tagged full-length human IKK alpha protein.
0.1 mL
Cancer, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction
1147
Human, Mouse, Rat, Primate
Purified
Flow Cytometry
14A231
Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
conserved helix-loop-helix ubiquitous kinaseIKBKA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.10, IkappaB kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, IkBKA, IKK1I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKKAIkB kinase alpha subunit, IKK-alphainhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha, NFKBIKAIKK-a kinase, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, TCF16, TCF-16, Transcription factor 16
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
An 85 kDa band should be observed.
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only