Läs mer
IKK-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16445898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16445898 10 mg -
16441389 1 mg -
16438537 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16445898 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13873
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IKK-IN-1
CAS 406211-06-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H26ClN3O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (77.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC2=C(CO1)C(C3CCNCC3)=CC(C(C(O)=CC=C4)=C4OCC5CC5)=N2.Cl
Molekylvikt (g/mol) 431.91
Formel vikt 431.91
Procent renhet 95.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation