Läs mer
Abnova™ IKZF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Specifica
Specifica
| Celllinje | 293T |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Beskrivning | IKZF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genaccessionsnr. | BC018349.1 |
| Molekylvikt (g/mol) | Theoretical M.W. 52.7kDa |
| Plasmid | pCMV-IKZF1 full-length |
| Kvalitetskontrolltestning | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-IKZF1 antibody (Mfr. No. H00010320-B01) by Western Blot. |
| Kvantitet | 100 μL |
| Förvaringsbuffert | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Värd art | Human |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 100UL IKZF1 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?