Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-1 alfa obelagd ELISA Utrustning
Produktkod. p-7203453
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 15560857
Brand: Invitrogen™ 88501977
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musens Interleukin-1alpha (IL-1α ) Obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IL-1α . Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IL-1 alfa (Interleukin-1 alfa) är ett proinflammatoriskt cytokin som uttrycks av monocyter, makrofager och dendritiska celler. IL-1 alfa kodas av IL1A-genen och signalerar genom två receptorer, IL-1RI och IL-1RII, som båda delas med IL-1 beta. IL1A finns på q-armen på kromosom 2 i position 13. IL-1 alfa spelar en viktig roll i medfödd värdförsvar genom att utlösa produktionen av andra proinflammatoriska cytokiner i målceller och initiera akutfassvar. IL-1 alfa-aktivitet kan modereras av IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), ett protein som produceras av många celltyper som blockerar receptorbindning genom kompetitiv hämning. IL-1 alfa är en pleiotropisk cytokin involverad i olika immunsvar, inflammatoriska processer och hematopoiesis. Vidare produceras IL-1 alfa av monocyter och makrofager som ett proprotein, som bearbetas proteolytiskt och frisätts som svar på cellskada och inducerar apoptos. IL1A-genen och åtta andra gener i interleukin 1-familjen bildar ett cytokin-genkluster på kromosom 2. IL1 alfa reglerar aktiviteterna av NF-kappaB och mitogenaktiverade proteinkinaser. IL-1 alfa kan stimulera uttrycket av IL6 och cyklooxygenas-2 (PTGS2/COX-2), samt öka produktionen av kväveoxid (NO). Höga nivåer av IL-1 alfa är associerade med flera kroniska inflammatoriska sjukdomar inklusive reumatoid artrit, psoriasis och multipel skleros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 4 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 4 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16175
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, Beläggningsbuffert: 10X PBS ELISA Beläggningsbuffert, Analysspädningsmedel: 5X koncentrerad, Detektionsenzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substratlösning: Tetrametylbensidin (TMB)-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till °8 C förutom standard som ska förvaras vid≤ -70 °C
Synonym Interleukin-1 alfa, IL1F1, Hematopoietin-1
Mål IL-1 alfa
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter