missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL-1 beta/IL-1F2 Antibody (Hu110) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB10349A
5112.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IL-1 beta/IL-1F2 Monoclonal antibody specifically detects IL-1 beta/IL-1F2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Specifikationer
| IL-1 beta/IL-1F2 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| Hu110 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| catabolin, IL-1, IL-1 beta, IL-1B, IL1-BETA, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta | |
| Human IL-1 beta/IL-1F2 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Metastasis | |
| 3553 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering