Läs mer
IL-1 RI Antibody (RM0013-11B7), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18731383 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18731383 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18731383 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB11085471DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
IL-1 RI Monoclonal antibody specifically detects IL-1 RI in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-1 RI
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona RM0013-11B7
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD121 antigen-like family member A, CD121a antigen, IL1R, IL1R1, IL1RT1, IL-1RT1, IL-1RT-1, Interleukin 1 Receptor 1, interleukin 1 receptor, type I, interleukin receptor 1, interleukin-1 receptor type 1, p80
Värd art Rat
Immunogen Mouse IL-1 RI (extracellular domain)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3554
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2