Läs mer
Novus Biologicals™ IL-1 RII Overexpression Lysate
Produktkod. 18251393 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18251393
Brand: Novus Biologicals™ NBL111927
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The IL-1 RII Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22186 and based on accession number NM_4633. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens interleukin 1 receptor, type II (IL1R2), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only