Läs mer
Invitrogen™ Häst IL-10 ELISA Utrustning
Beskrivning
Equine Interleukin-10 (Eq IL-10) ELISA kvantifierar ekv IL-10 i hästserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant ekv IL-10. Metodens princip The Equine IL-10 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q28374 |
| Analysintervall | 0,102 till 25 ng/ml |
| Analyskänslighet | 90 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 90 pg/ml till 25 ng/ml |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Cytokiner& Receptorer |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Smörgåsen ELISA antikroppspar detekterar Equine IL-10. |
| Visa mer |