Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-10 ELISA Utrustning
Produktkod. 10443425
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 96
Produktkod. 10443425
Brand: Invitrogen™ EHIL102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
The Human Interleukin 10 (Hu IL-10) ELISA kvantifierar Hu IL-10 i humant serum, plasma, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-10. Metodens princip The Human IL-10 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-10 kodar för ett protein som fungerar som ett cytokin och som primärt produceras av monocyter, med viss produktion av lymfocyter. Detta cytokin har olika effekter på immunreglering och inflammation, inklusive nedreglering av uttrycket av Th1-cytokiner, MHC klass II Ags och samstimulerande molekyler på makrofager. Det förbättrar också B-cellsöverlevnad, proliferation och antikroppsproduktion. Dessutom kan IL-10 blockera NF-kappa B-aktivitet och är involverad i regleringen av JAK-STAT-signalvägen. Knockoutstudier på möss har föreslagit att detta cytokin är en viktig immunoregulator i tarmkanalen. Mutationer i denna gen har associerats med en ökad känslighet för HIV-1-infektion och reumatoid artrit. Sjukdomar associerade med IL10 inkluderar graft-versus-host-sjukdom och humant immunbristvirus typ 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P22301
Analysintervall 15,36 till 600 pg/ml
Analyskänslighet <3 pg/mL
Beskrivning Humant IL-10 ELISA Utrustning
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Kolorimetrisk ELISA (TMB-substrat) med plattor
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Specificitet Ingen signifikant korsreaktion med humant IL-1 A, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa, TNFß eller IFNg. Ca. 2% korsreaktivitet med rekombinant mus IL-10
Tillräckligt för 2 x 96 mikroplattor brunnar
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3586
Gensymbol CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Mått Absorbans vid 450 nm minus absorbans (vid 550 nm)
Precision Intra-analys CV < 10%; inter-analys CV < 10 %
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IL-10
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 hrs