Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-10 obelagt ELISA Utrustning
Produktkod. 15561047
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 15561047
Brand: Invitrogen™ 88710688
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
ELISA
Human Interleukin 10 (IL-10) obelagt ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av humant iL-10. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IL-10 kodar för ett protein som fungerar som ett cytokin och som primärt produceras av monocyter, med viss produktion av lymfocyter. Detta cytokin har olika effekter på immunreglering och inflammation, inklusive nedreglering av uttrycket av Th1-cytokiner, MHC klass II Ags och samstimulerande molekyler på makrofager. Det förbättrar också B-cellsöverlevnad, proliferation och antikroppsproduktion. Dessutom kan IL-10 blockera NF-kappa B-aktivitet och är involverad i regleringen av JAK-STAT-signalvägen. Knockoutstudier på möss har föreslagit att detta cytokin är en viktig immunoregulator i tarmkanalen. Mutationer i denna gen har associerats med en ökad känslighet för HIV-1-infektion och reumatoid artrit. Sjukdomar associerade med IL10 inkluderar graft-versus-host-sjukdom och humant immunbristvirus typ 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P22301
Analysintervall 2 till 300 pg/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3586
Gensymbol BCGF-1, BCGF1, BSF-1, BSF1, IL-4
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant cytokin för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, ELISA/ELISPOT beläggningsbuffertpulver: Denna obelagda ELISA kit kan innehålla ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver (Rekonstituera till 1L med dH20 och filter (0,22)μ M) eller 10X PBS ELISA Beläggningsbuffert (Späd 1 del 10X buffert till 9 delar dH20)., Analysspädningsmedel: 5X koncentrerad, Detektionsenzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substratlösning: Tetrametylbensidin (TMB) substratlösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-10
Mål IL-10
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter