Läs mer
IL-10 R beta Antibody (074), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18632761 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. unitSize
18632761 0.1ml
1 options
Produktkod. 18632761 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP290736APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
IL-10 R beta Monoclonal antibody specifically detects IL-10 R beta in Mouse samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gene Alias CDw210b antigen, CRF2-4IL-10R subunit 2, CRFB4human transmembrane receptor protein; cytokine receptor10CDW210B, D21S58, D21S66, IBD25, IL-10 receptor subunit beta, IL-10R2IL-10R subunit beta, IL-10RB, interleukin 10 receptor, beta, Interleukin-10 receptor subunit 2, interleukin-10 receptor subunit beta, member 4
Värd art Rabbit
Reningsmetod Protein A purified
Isotyp IgG