missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL-10R alpha Antibody (1B1.3a), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08221AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IL-10R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-10R alpha in Mouse, Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| IL-10R alpha | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha | |
| Purified recombinant extracellular region of Mouse IL-10R alpha (Uniprot: Q61727) | |
| 100 μg | |
| Cytokine Research | |
| 3587 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| 1B1.3a | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Human (Negative) | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering