Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-12 p70 obelagd ELISA Utrustning
Produktkod. 15571057
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Produktkod. 15571057
Brand: Invitrogen™ 88712177
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Interleukin 12 p70 (IL-12 p70) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus IL-12 p70. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IL-12 p70, även känd som interleukin-12, är ett cytokin som spelar en avgörande roll i immunsystemets svar på infektioner och cancer. Det produceras av immunceller, inklusive dendritiska celler, makrofager och B-celler, som svar på vissa patogener och tumörceller. IL-12 p70 stimulerar produktionen av interferon-gamma och andra cytokiner, som främjar aktivering och proliferation av T-celler och naturliga mördarceller. IL-12 p70 har studerats som ett potentiellt terapeutiskt mål för olika sjukdomar och tillstånd, inklusive infektionssjukdomar, autoimmuna sjukdomar och cancer. Det har visat sig förbättra immunsvaret mot vissa infektioner och tumörer och att modulera inflammatoriska svar vid autoimmuna sjukdomar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P43431,P43432
Analysintervall 15 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16159, 16160
Gensymbol Ctla-8, Ctla8, IL-17, IL-17 A, Il17
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant cytokin för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, ELISA/ELISPOT beläggningsbuffertpulver: Denna obelagda ELISA kit kan innehålla ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver (Rekonstituera till 1L med dH20 och filter (0,22)μ M) eller 10X PBS ELISA Beläggningsbuffert (Späd 1 del 10X buffert till 9 delar dH20)., Analysspädningsmedel: 5X koncentrerad, Detektionsenzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substratlösning: Tetrametylbensidin (TMB) substratlösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-12, IL12, IL23
Mål IL-12 p70
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter