Läs mer
Invitrogen™ Human IL-12 p70 ProQuantum Immunanalyssats
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
IL-12 p70, även känd som interleukin-12, är ett cytokin som spelar en avgörande roll i immunsystemets svar på infektioner och cancer. Det produceras av immunceller, inklusive dendritiska celler, makrofager och B-celler, som svar på vissa patogener och tumörceller. IL-12 p70 stimulerar produktionen av interferon-gamma och andra cytokiner, som främjar aktivering och proliferation av T-celler och naturliga mördarceller. IL-12 p70 har studerats som ett potentiellt terapeutiskt mål för olika sjukdomar och tillstånd, inklusive infektionssjukdomar, autoimmuna sjukdomar och cancer. Det har visat sig förbättra immunsvaret mot vissa infektioner och tumörer och att modulera inflammatoriska svar vid autoimmuna sjukdomar.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P29459 |
| Analysintervall | 0,0128 till 5000 pg/ml |
| Analyskänslighet | <0.01 pg/mL |
| Konjugera | FAM™ |
| Detektionsmetod | Taqman™ PCR i realtid |
| Immunoassay Kit Format | Närhetsbaserad immunanalys |
| Produkttyp | ProQuantum |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Människa |
| För användning med (applikation) | Proteinkvantifiering |
| Visa mer |