Läs mer
Invitrogen™ Råtta IL-13-cellslysater ELISA Utrustning
Produktkod. 15445383
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15445383
Brand: Invitrogen™ ERIL13
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Råttinterleukin 13-cellslysaten (Rt IL-13) ELISA kvantifierar Rt IL-13 i cell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Rt IL-13. Metodens princip Rat IL-13 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-13 är ett immunreglerande cytokin som primärt produceras av aktiverade Th2-celler och är involverat i reglering av inflammatoriska och immunsvar. IL-13 nedreglerar makrofagaktivitet och hämmar därigenom produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner, och är involverad i allergeninducerad astma genom mekanismer oberoende av IgE och eosinofiler. IL-13 reglerar också flera stadier av B-cellsmognad och differentiering, uppreglerar CD23- och MHC klass II-uttryck och främjar IgE-isotypbyte av B-celler. Strukturellt påminner IL-13 mycket om IL-3, IL-4, IL-5 och GM-CSF. Genen som kodar för IL-13, IL3, IL5, IL4 och CSF2 bildar ett cytokin-genkluster på kromosom 5q, med IL-13-genen särskilt nära IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P42203
Analysintervall 27,43 till 20 000 pg/ml
Analyskänslighet 20 pg/mL
Kalibreringsområde 20 pg/ml till 20 000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokiner& Receptorer
Provtyp Celllysater
Specificitet Antikroppsparet som tillhandahålls i detta kit känner igen rått-IL-13.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Råtta
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 116553
Gensymbol Il13
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IL-13
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter