Läs mer
IL-13R alpha 1 Antibody (26), Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™
Produktkod. 18444055 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18444055 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18444055 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289716AF405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IL-13R alpha 1 Monoclonal specifically detects IL-13R alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-13R alpha 1
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 26
Konjugera Alexa Fluor 405
Utspädning ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias bB128O4.2.1 (interleukin 13 receptor, alpha 1), Cancer/testis antigen 19, CD213A1, CD213a1 antigen, CT19, IL13 receptor alpha-1 chain, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL13R, IL-13R subunit alpha-1, IL-13Ra, IL13RA, IL-13RA1, IL-13R-alpha-1, interleukin 13 receptor, alpha 1, interleukin-13 receptor subunit alpha-1, NR4
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-13R alpha 1 extracellular domain (NP_001551.1; Met 1-Thr 343).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin CD Markers, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3597
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus