Läs mer
IL-15 Antibody (111), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18602590 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18602590 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18602590 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289449APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
IL-15 Monoclonal antibody specifically detects IL-15 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-15
Användningsområden ELISA, Sandwich ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 111
Konjugera APC
Utspädning ELISA, Sandwich ELISA Detection
Formulering PBS
Gene Alias IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-15 (Accession#: NP_000576.1; Asn49-Ser162).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3600
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG