Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-17A (homodimer) obelagd ELISA Utrustning
Produktkod. 12720170
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Produktkod. 12720170
Brand: Invitrogen™ 88737188
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Interleukin 17A Homodimer (IL-17A) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IL-17A. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Interleukin-17A (IL-17A, CTLA-8) är en CD4+ T-cellshärledd cytokin som främjar inflammatoriska svar i cellinjer och är förhöjd vid reumatoid artrit, astma, multipel skleros, psoriasis och transplantatavstötning. IL-17A är en 32 kDa lång, disulfidkopplad homodimer bestående av 136 aminosyror som är en medlem av en sex-arter familj av proteiner (IL-17A-17F) och signalerar genom IL-17-receptorn (IL-17R/CDw217). Höga nivåer av IL-17A-homodimer produceras av aktiverade CD4+ T-celler från perifert blod, och IL-17A förstärker också uttrycket av den intracellulära adhesionsmolekylen-1 (ICAM-1) i humana fibroblaster. I synnerhet stimulerar humant IL-17A också epitelceller, endotelceller eller fibroblastiska celler att utsöndra IL-6, IL-8, G-CSF och PGE2. I närvaro av humant IL-17A kan fibroblaster upprätthålla proliferationen av CD34+ hematopoetiska progenitorer och inducera mognad till neutrofiler. Mus-, råtta- och human-IL-17A kan inducera IL-6-utsöndring i musstromaceller, vilket indikerar att alla homologer kan känna igen musreceptorn. IL-17A reglerar aktiviteterna av NF-kappa B och mitogenaktiverade proteinkinaser, stimulerar uttrycket av IL-6 och cyklooxygenas-2 (PTGS2/COX-2) och ökar produktionen av kväveoxid (NO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q62386
Analysintervall 4 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 4 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16171
Gensymbol AV080368,Mcp-1
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant cytokin för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, ELISA/ELISPOT beläggningsbuffertpulver: Denna obelagda ELISA Satsen kan innehålla ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver (Rekonstituera till 1L med dH20 och filter (0,22)μ M) eller 10X PBS ELISA Beläggningsbuffert (Späd 1 del 10X buffert till 9 delar dH20)., Analysspädningsmedel: 5X koncentrerad, Detektionsenzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substratlösning: Tetrametylbensidin (TMB) substratlösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-17 A, IL-17 AA
Mål IL-17 A
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter