Läs mer
IL-17RA/IL-17R Antibody (657603), DyLight 405, R&D Systems™
Produktkod. 18600320 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18600320 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18600320 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB4481E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7759.76 SEK
    6542.55 SEK / 0.1ml
    Save 1217.21 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
IL-17RA/IL-17R Monoclonal specifically detects IL-17RA/IL-17R in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-17RA/IL-17R
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization
Klassificering Monoclonal
Klona 657603
Konjugera DyLight 405
Utspädning Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Värd art Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-17 RA/IL-17 R, Ser32-Trp322, Accession # Q60943
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23765
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2a
Produktlinje Novus