Läs mer
Invitrogen™ Bovint IL-2 ELISA Utrustning
Produktkod. p-7230645
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15444873
Brand: Invitrogen™ EBIL2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
The Bovine Interleukin 2 (Bov IL-2) ELISA kvantifierar Bov IL-2 i bovint serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Bov IL-2. Metodens princip The Bovine IL-2 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin 2 (IL-2) är ett immunmodulerande cytokin som är viktigt för proliferation av aktiverade T-celler, differentiering av B-celler, naturliga mördarceller, monocyter och makrofager. IL-2 signalerar genom IL-2-receptorn (IL-2R), ett heterotrimert proteinkomplex vars gammakedja också delas av interleukin 4 (IL-4) och interleukin 7 (IL-7). Uttrycket av IL-2-genen i mogna tymocyter är monoalleliskt, vilket representerar ett ovanligt reglerande sätt för att kontrollera det exakta uttrycket av en enda gen. Den riktade störningen av en gen som liknar IL-2 hos möss leder till en ulcerös kolitliknande sjukdom som antyder en väsentlig roll för denna gen i immunsvaret på antigena stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05016
Analysintervall 0,273 till 200 ng/ml
Analyskänslighet 0.2 ng/mL
Kalibreringsområde 0,2 ng/ml till 200 ng/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Upptäcker bovint IL-2 i denna Sandwich ELISA . Den visar mindre än 0,2 % korsreaktivitet med rekombinant humant IL-2, rekombinant mus-IL-2, rekombinant rått-IL-2, rekombinant bomullsråtta-IL-2, rekombinant hund-IL-2, rekombinant häst-IL-2, rekombinant katt-IL-2.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Bovin
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 280822
Gensymbol IL2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym BIM
Mål IL-2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter