Läs mer
IL-2 Rat anti-Mouse, PE, Clone: JES6-5H4, BD
Rat Monoclonal Antibody
1045.00 SEK - 1700.00 SEK
Specifikationer
Antigen IL-2
Klona JES6-5H4
Koncentration 0.2mg/mL
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15890729
Visa dokument
BD Biosciences
561061
25 μg
1045.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15897688
Visa dokument
BD Biosciences
554428
0.1 mg
1700.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The JES6-5H4 monoclonal antibody specifically binds to mouse interleukin-2 (IL-2). IL-2 is a multifunctional cytokine that plays pivotal roles in immunity and tolerance. It is produced by activated T cells. IL-2 effects the activation, growth, proliferation and/or differentiation of various cell types including T and B lymphocytes and their precursors, LAK cells, NK cells, and monocytes/macrophages. IL-2 mediates its biological activities by binding to IL-2 receptor compleses. The intermediate affinity IL-2R is comprised of IL-2R β (CD122) and common gamma chain ( γc; CD132) subunits whereas the high-affinity IL-2R is comprised of IL-2R α (CD25), IL-2R β and γc subunits. The JES6-5H4 monoclonal antibody binds to IL-2 and neutralizes its biological activity.
Specifikationer
Specifikationer
IL-2
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
IgG2b
Affinity Purified
JES6-5H4
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer