Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-29 (IFN lambda 1) Obedragen ELISA Utrustning
Produktkod. 15581097
Kvantitet:
10 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15581097
Brand: Invitrogen™ 88729688
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
The Human Interleukin 29 (IFN lambda 1) Obedragen ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av humant IL-29. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IFN-lambdas constitute a novel family of interferons that mediate the induction of anti-viral protection in a wide variety of cells. There are three members in this family, namely lambda1, lambda2, and lambda3, which are also known as IL-29, IL-28A, and IL-28B, respectively. Similar to type I IFNs, IFN-lambdas activate an intracellular signaling to promote gene expression. IFN-lambdas mediate their anti-viral protection through a class II cytokine receptor complex composed of two essential receptor proteins, CRF2-12/IFN-lambdaR1, which is unique to IFN-lambdas, and CFR2-4/IL-10R2, which is shared with IL-10, IL-22, and IL-26 receptors. The IFN-lambdas, IL-28 and IL-29, have recently been reported to prime dendritic cells to induce proliferation of Foxp3-bearing regulatory T cells. DCs that differentiate in response to IFN-lambdas express high levels of class I and II MHC gene products, but low levels of costimulatory molecules. Moreover, these cells can specifically induce IL-2-dependent proliferation of CD4+CD25+FOXP3+ T cells with contact-dependent suppressive activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q8IU54
Analysintervall 8 till 1 000 pg/ml
Analyskänslighet 15.6 pg/mL
Innehåll och lagring Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent: 5X concentrated
Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86)
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Uncoated ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias cytokine Zcyto21; Cytokine Zcyto22; FNL1; IFN lambda1; IFNL1; IFNL3; IFN-lambda-1; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IL28B; IL-28B; IL28C; IL-28C; IL29; IL-29; ILN; interferon lambda 1; interferon lambda 3; Interferon lambda1; interferon lambda-1; Interferon lambda-3; interferon, lambda 1; interferon, lambda 3; interferon, lambda 4; interferon-lambda-1; Interleukin; interleukin 29 (interferon, lambda 1); interleukin-28B; Interleukin-28C; interleukin-29; ZCYTO21; ZCYTO22cytokine Zcyto21; Cytokine Zcyto22; FNL1; IFN lambda1; IFNL1; IFNL3; IFN-lambda-1; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IL28B; IL-28B; IL28C; IL-28C; IL29; IL-29; ILN; interferon lambda 1; interferon lambda 3; Interferon lambda1; interferon lambda-1; Interferon lambda-3; interferon, lambda 1; interferon, lambda 3; interferon, lambda 4; interferon-lambda-1; Interleukin; interleukin 29 (interferon, lambda 1); interleukin-28B; Interleukin-28C; interleukin-29; ZCYTO21; ZCYTO22; BSF-1; IL-4
Gen-ID (Entrez) 282618
Gensymbol IFNL1
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant cytokin för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, ELISA/ELISPOT beläggningsbuffertpulver: Denna obelagda ELISA kit kan innehålla ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver (Rekonstituera till 1L med dH20 och filter (0,22)μ M) eller 10X PBS ELISA Beläggningsbuffert (Späd 1 del 10X buffert till 9 delar dH20)., Analysspädningsmedel: 5X koncentrerad, Detektionsenzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substratlösning: Tetrametylbensidin (TMB) substratlösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne Biotin
Proteinaliaser IFN-lambda-1, Cytokine Zcyto21, Interleukin-29, IL-29
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till °8 C förutom standard som ska förvaras vid≤ -70 °C
Synonym Interleukin-29
Mål IL-29
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter