Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-3 ELISA Utrustning
Produktkod. 18597784
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18597784 10 x 96 tester -
15415303 96 tester 1 uppsättning
17165749 5 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18597784 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EMIL3X10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musen Interleukin-3 (Ms IL-3) ELISA kvantifierar Ms IL-3 i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms IL-3. Metodens princip The Mouse IL-3 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin 3 (IL-3), även kallad Mast Cell Growth Factor (MCGF), Multi-Colony Stimulating Factor (multi-CSF), eller Eosinophil-CSF (E-CSF), produceras av aktiverade T-celler, mastceller och eosinofiler. IL-3 är en hematopoetisk tillväxtfaktor som stimulerar kolonibildning av erytroid-, megakaryocyt-, neutrofil-, eosinofil-, basofil-, mastcell- och monocytiska linjer. De flesta av dessa funktioner är förstärkta eller beroende av samstimulering med andra cytokiner. Human och mus IL-3 delar endast 29 % sekvensidentitet på aminosyranivå. Bioaktiviteten av IL-3 är mycket artspecifik. Till exempel har humant IL-3 ingen aktivitet på musceller. IL-3 är ett potent tillväxtbefrämjande cytokin. IL-3 kan stödja proliferationen av ett brett spektrum av hematopoetiska celltyper och är involverat i en mängd olika cellaktiviteter såsom celltillväxt, differentiering och apoptos. IL-3 har visat sig också ha neurotrofisk aktivitet, och det kan vara associerat med neurologiska störningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01586
Analysintervall 0,16 till 40 pg/ml
Analyskänslighet 0.2 pg/mL
Kalibreringsområde 0,2 pg/ml till 40 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokiner& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-4, IL-1 beta, IL-4, 6 IL-9, IL-10, IL-13, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymfotaktin, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, SPF-4, SPF-1, SPF-4, SPF-4, SPF-1 TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16187
Gensymbol BPA, Csfmu, HCGF, Il-3, MCGF, PSF
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym RP23-309E16.5, BPA, Csfmu, HCGF, Il-3, MCGF, PSF
Mål IL-3
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter