Läs mer
IL-36 gamma/IL-1F9 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2105.00 SEK - 4980.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IL-36 gamma/IL-1F9 |
|---|---|
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18323624
|
Novus Biologicals
NBP3-03323-20UL |
20 μL |
2105.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18348316
|
Novus Biologicals
NBP3-03323-100UL |
100 μL |
4980.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IL-36 gamma/IL-1F9 Polyclonal specifically detects IL-36 gamma/IL-1F9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Specifikationer
| IL-36 gamma/IL-1F9 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| IL-1 epsilon, IL-1 Related Protein 2, IL-1(EPSILON), IL1E, IL-1-epsilon, IL1F9, IL-1F9, IL1H1, IL-1H1, IL-1-Related Protein 2, IL1RP2, IL-1RP2, interleukin 1 family, member 9, interleukin 1-related protein 2, Interleukin 36, Gamma, Interleukin-1 epsilon, interleukin-1 family member 9, Interleukin-1 homolog 1, Interleukin-36 Gamma | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-193 of mouse IL36G IL-36 gamma/IL-1F9 (NP_705731.2). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Biologically Active Proteins | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 56300 | |
| IgG | |
| Affinity purified |