Läs mer
IL-4R alpha Antibody (25463), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18688543 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18688543 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18688543 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB230H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
IL-4R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-4R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-4R alpha
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 25463
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD124 antigen, IL-4 receptor subunit alpha, IL-4R subunit alpha, IL-4RA, IL4RACD124, IL-4R-alpha, interleukin 4 receptor, interleukin-4 receptor alpha chain, interleukin-4 receptor subunit alpha
Värd art Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-4 R, Gly24-His232, Accession # P24394
Reningsmetod Protein A or G purified from ascites
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3566
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a