Läs mer
IL-6R alpha Antibody (17506R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18629503 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18629503 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18629503 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB227RA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-6R alpha
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 17506R
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Värd art Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-6 R alpha , Leu20-Asp339, Accession # P08887
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3570
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1